Principaux documents
MAN238929411
Manchester Organics
Ethyl 1-benzyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.29
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 1-benzyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16N2O2/c1-3-18-14(17)13-9-11(2)16(15-13)10-12-7-5-4-6-8-12/h4-9H,3,10H2,1-2H3
Clé InChI
SKWMMSUYSUVJKJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/M19359