Key Documents
MAN182108982
Manchester Organics
3-Methoxypiperidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.18
Numéro MDL:
Iupac Name
3-methoxypiperidine
Inchi Code
1S/C6H13NO/c1-8-6-3-2-4-7-5-6/h6-7H,2-5H2,1H3
Clé InChI
MRWRHHSVHWCISU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/V18514