Principaux documents
MAN182108509
Manchester Organics
3,4-Difluoro-2-methylbenzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.13
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3,4-difluoro-2-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-6(4-11)2-3-7(9)8(5)10/h2-3H,1H3
Clé InChI
LMGHUTIUVKVZNH-UHFFFAOYSA-N
Purity
97%
Country of Origin
GB
Product Link
https://www.manchesterorganics.com/D18192