Principaux documents
LIFH999A5F4B
Life Chemicals Inc.
3-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(2,2,2-trifluoroethyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12F3N.ClH/c8-7(9,10)4-6-2-1-3-11-5-6;/h6,11H,1-5H2;1H
Clé InChI
FELFHBLFTSQVEW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid