Principaux documents
LIFH95E162C8
Life Chemicals Inc.
[3-(piperidin-2-yl)phenyl]methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
[3-(2-piperidinyl)phenyl]methanol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-9-10-4-3-5-11(8-10)12-6-1-2-7-13-12/h3-5,8,12-14H,1-2,6-7,9H2
Clé InChI
PGIZXFGEXWUXJJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil