Documents
LIFH94455113
Life Chemicals Inc.
2-methylhept-6-en-3-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.69
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methylhept-6-en-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-4-5-6-8(9)7(2)3;/h4,7-8H,1,5-6,9H2,2-3H3;1H
Clé InChI
YFJWRJLDYQMUEP-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid