Principaux documents
LIFH944550DD
Life Chemicals Inc.
tert-butyl 1-[(6-chloropyridin-3-yl)methyl]cyclobutane-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.78
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 1-((6-chloropyridin-3-yl)methyl)cyclobutane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H20ClNO2/c1-14(2,3)19-13(18)15(7-4-8-15)9-11-5-6-12(16)17-10-11/h5-6,10H,4,7-9H2,1-3H3
Clé InChI
GXVXKUPNQYRYKN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid