Key Documents
LIFH580E196B
Life Chemicals Inc.
1-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)pyrrolidin-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.25
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-3-pyrrolidinol
Inchi Code
1S/C10H15N3O/c1-7-5-8(2)12-10(11-7)13-4-3-9(14)6-13/h5,9,14H,3-4,6H2,1-2H3
Clé InChI
JZNYEGZKDNSKKS-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid