Principaux documents
LIFH55F4F2C8
Life Chemicals Inc.
1-(1-benzofuran-2-yl)propan-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(1-benzofuran-2-yl)-2-propanamine
Inchi Code
1S/C11H13NO/c1-8(12)6-10-7-9-4-2-3-5-11(9)13-10/h2-5,7-8H,6,12H2,1H3
Clé InChI
QGLBWEFCBFEAPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid