Key Documents
LIFH31555CAB
Life Chemicals Inc.
trans-4-[(6-methylpyridin-3-yl)oxy]oxolan-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.22
Numéro MDL:
Iupac Name
(3R,4R)-4-((6-methylpyridin-3-yl)oxy)tetrahydrofuran-3-ol
Inchi Code
1S/C10H13NO3/c1-7-2-3-8(4-11-7)14-10-6-13-5-9(10)12/h2-4,9-10,12H,5-6H2,1H3/t9-,10-/m1/s1
Clé InChI
OBLLIJHTRDNUSE-NXEZZACHSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid