Principaux documents
LIFH31555C9E
Life Chemicals Inc.
2-(4-(methylthio)phenyl)thiazolidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.35
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 4-(1,3-thiazolidin-2-yl)phenyl sulfide
Inchi Code
1S/C10H13NS2/c1-12-9-4-2-8(3-5-9)10-11-6-7-13-10/h2-5,10-11H,6-7H2,1H3
Clé InChI
BMGXOHKYNWJQRQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid