Principaux documents
LIFH3099431B
Life Chemicals Inc.
2-bromo-3,6-difluoro-5-methoxybenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
251.03
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromo-3,6-difluoro-5-methoxybenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5BrF2O2/c1-13-6-2-5(10)7(9)4(3-12)8(6)11/h2-3H,1H3
Clé InChI
YOWVDSFLNOVBGM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid