Principaux documents
LIFH309942D1
Life Chemicals Inc.
1-(2,2-difluoroethyl)piperidin-4-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
163.17
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2,2-difluoroethyl)-4-piperidinone
Inchi Code
1S/C7H11F2NO/c8-7(9)5-10-3-1-6(11)2-4-10/h7H,1-5H2
Clé InChI
DYLIPBUMUVWHAZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid