LIFH3031A5DD
Life Chemicals Inc.
1,6-dioxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
About This Item
Iupac Name
1,6-dioxaspiro[2.5]octane-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c8-5-6-7(10-6)1-3-9-4-2-7/h6H,1-4H2
Clé InChI
IPHRJNDSVHURSO-UHFFFAOYSA-N
Purity
Country of Origin
Physical Form
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :