Principaux documents
LIFH3031A59C
Life Chemicals Inc.
5-methyl-4-oxo-3H,4H-thieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
228.23
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydroxy-5-methylthieno[2,3-d]pyrimidine-6-carboxylic acid hydrate
Inchi Code
1S/C8H6N2O3S.H2O/c1-3-4-6(11)9-2-10-7(4)14-5(3)8(12)13;/h2H,1H3,(H,12,13)(H,9,10,11);1H2
Clé InChI
RIAMZJVVKZKEEY-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid