Principaux documents
LIFH22CC1894
Life Chemicals Inc.
tert-butyl 3-[(pyrimidin-2-yl)amino]azetidine-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
250.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-pyrimidinylamino)-1-azetidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H18N4O2/c1-12(2,3)18-11(17)16-7-9(8-16)15-10-13-5-4-6-14-10/h4-6,9H,7-8H2,1-3H3,(H,13,14,15)
Clé InChI
VFHMEWBMMDQOAT-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid