Principaux documents
LIFH22CC1875
Life Chemicals Inc.
5-amino-3,3-dimethylcyclohexan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.23
Numéro MDL:
Iupac Name
5-amino-3,3-dimethylcyclohexan-1-ol
Inchi Code
1S/C8H17NO/c1-8(2)4-6(9)3-7(10)5-8/h6-7,10H,3-5,9H2,1-2H3
Clé InChI
VPTMLCZYRTULJD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid