Key Documents
LIFH11E4EF3F
Life Chemicals Inc.
2-methylhex-5-en-1-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-methyl-5-hexen-1-amine
Inchi Code
1S/C7H15N/c1-3-4-5-7(2)6-8/h3,7H,1,4-6,8H2,2H3
Clé InChI
JEDAVAJXFVJEJG-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid