Principaux documents
LIFH0CD45542
Life Chemicals Inc.
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.23
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
8-methyl-5,8-diazaspiro[3.5]nonane
Inchi Code
1S/C8H16N2/c1-10-6-5-9-8(7-10)3-2-4-8/h9H,2-7H2,1H3
Clé InChI
HIBNUPZVTJUFHV-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid