Principaux documents
LIFH03CD759B
Life Chemicals Inc.
2-chloro-10H-pyridazino[3,2-b]quinazolin-10-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.64
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-10H-pyridazino[6,1-b]quinazolin-10-one
Inchi Code
1S/C11H6ClN3O/c12-9-5-6-10-13-8-4-2-1-3-7(8)11(16)15(10)14-9/h1-6H
Clé InChI
HLPUHRDKWNPCCO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid