Principaux documents
LIFH03CD7569
Life Chemicals Inc.
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.05
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-chloro-2-(chloromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2/c9-3-7-5-12-4-6(10)1-2-8(12)11-7/h1-2,4-5H,3H2
Clé InChI
DXVDJNHXCPDUIU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid