Principaux documents
LIFH03B69E56
Life Chemicals Inc.
2-chloro-4,5,6-trimethylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.64
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-chloro-4,5,6-trimethylnicotinic acid
Inchi Code
1S/C9H10ClNO2/c1-4-5(2)7(9(12)13)8(10)11-6(4)3/h1-3H3,(H,12,13)
Clé InChI
WNCIRSTWZOIGBK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid