Principaux documents
LIFH03B69E2B
Life Chemicals Inc.
3-(cyclopropylmethoxy)isonicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.2
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(cyclopropylmethoxy)isonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C10H10N2O/c11-5-9-3-4-12-6-10(9)13-7-8-1-2-8/h3-4,6,8H,1-2,7H2
Clé InChI
LQDSKXFUYHWVDN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid