Principaux documents
LIFH03B69CD1
Life Chemicals Inc.
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)pyridine
Inchi Code
1S/C8H6BrN3/c9-7-5-11-12(6-7)8-1-3-10-4-2-8/h1-6H
Clé InChI
OMMHWBMJGFPIOU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid