Principaux documents
LIF948329726
Life Chemicals Inc.
1-(6-methylpyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.08
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-methylpyrimidin-4-yl)methanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.2ClH/c1-5-2-6(3-7)9-4-8-5;;/h2,4H,3,7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
BHFNWAOBAAAKGZ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid