Principaux documents
LIF945292116
Life Chemicals Inc.
bis(2-[(piperidin-4-yl)methoxy]pyridine-3-carbonitrile) trihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
543.92
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(piperidin-4-ylmethoxy)nicotinonitrile sesquihydrochloride
Inchi Code
1S/2C12H15N3O.3ClH/c2*13-8-11-2-1-5-15-12(11)16-9-10-3-6-14-7-4-10;;;/h2*1-2,5,10,14H,3-4,6-7,9H2;3*1H
Clé InChI
AOMMFISWTFAHKA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid