Principaux documents
LIF945291975
Life Chemicals Inc.
N-(2-aminoethyl)pyridine-4-carboxamide dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.12
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-aminoethyl)isonicotinamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11N3O.2ClH/c9-3-6-11-8(12)7-1-4-10-5-2-7;;/h1-2,4-5H,3,6,9H2,(H,11,12);2*1H
Clé InChI
PXTBBSDHPDZYGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid