Principaux documents
LIF945291886
Life Chemicals Inc.
N4-cyclopropyl-N6,N6-dimethyl-N4-(piperidin-4-yl)pyrimidine-4,6-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.37
Numéro MDL:
Iupac Name
N4-cyclopropyl-N6,N6-dimethyl-N4-(piperidin-4-yl)pyrimidine-4,6-diamine
Inchi Code
1S/C14H23N5/c1-18(2)13-9-14(17-10-16-13)19(11-3-4-11)12-5-7-15-8-6-12/h9-12,15H,3-8H2,1-2H3
Clé InChI
DJZXITPBEASASF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil