Principaux documents
LIF945291670
Life Chemicals Inc.
sodium 4-hydroxy-2,2-dimethylbutanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.14
Numéro MDL:
Iupac Name
sodium 4-hydroxy-2,2-dimethylbutanoate
Inchi Code
1S/C6H12O3.Na/c1-6(2,3-4-7)5(8)9;/h7H,3-4H2,1-2H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
DMLOOAKBXWQBNJ-UHFFFAOYSA-M
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid