Principaux documents
LIF945291221
Life Chemicals Inc.
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.6
Numéro MDL:
Iupac Name
7-chloro-5-methylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H6ClN3/c1-5-4-6(8)11-7(10-5)2-3-9-11/h2-4,10H,1H2
Clé InChI
SOPTUYOAEBDVPH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid