Principaux documents
LIF945291220
Life Chemicals Inc.
2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2,6-dimethylimidazo[1,2-a]pyridin-3-amine
Inchi Code
1S/C9H11N3/c1-6-3-4-8-11-7(2)9(10)12(8)5-6/h3-5H,10H2,1-2H3
Clé InChI
MIETYAQHSFNPIN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid