Principaux documents
LIF945291126
Life Chemicals Inc.
2,3-dichloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
203.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2/c9-7-8(10)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H2
Clé InChI
CRLMOTHZSCQMCW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid