Key Documents
LIF514347237
Life Chemicals Inc.
2-difluoromethanesulfonylbenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
236.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-[(difluoromethyl)sulfonyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6F2O4S/c9-8(10)15(13,14)6-4-2-1-3-5(6)7(11)12/h1-4,8H,(H,11,12)
Clé InChI
XLEBSMWWVRWRTM-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid