Principaux documents
LIF509447536
Life Chemicals Inc.
1-(ethylcarbamothioyl)piperidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.3
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(ethylcarbamothioyl)piperidine-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C9H16N2O2S/c1-2-10-9(14)11-5-3-7(4-6-11)8(12)13/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,14)(H,12,13)
Clé InChI
HNGKUFSNBHVDOI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid