Principaux documents
LIF509445229
Life Chemicals Inc.
1-(1H-indol-3-yl)propan-2-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.21
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1H-indol-3-yl)acetone
Inchi Code
1S/C11H11NO/c1-8(13)6-9-7-12-11-5-3-2-4-10(9)11/h2-5,7,12H,6H2,1H3
Clé InChI
LDVHYJKRIKBISQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid