Principaux documents
LIF491378888
Life Chemicals Inc.
3-(1-(hydroxymethyl)cyclohexyl)benzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.3
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(1-(hydroxymethyl)cyclohexyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C14H18O2/c15-10-12-5-4-6-13(9-12)14(11-16)7-2-1-3-8-14/h4-6,9-10,16H,1-3,7-8,11H2
Clé InChI
PDEYPPLHXKSWLD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid