Principaux documents
LIF491378832
Life Chemicals Inc.
3-cyclopropyl-5-(piperidin-3-ylmethyl)-1,2,4-oxadiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.28
Numéro MDL:
Iupac Name
3-[(3-cyclopropyl-1,2,4-oxadiazol-5-yl)methyl]piperidine
Inchi Code
1S/C11H17N3O/c1-2-8(7-12-5-1)6-10-13-11(14-15-10)9-3-4-9/h8-9,12H,1-7H2
Clé InChI
FJVVXUCVHCAXTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid