Principaux documents
LIF491378793
Life Chemicals Inc.
bis((1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)(piperidin-4-yl)methanol) pentahydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
600.89
Numéro MDL:
Iupac Name
bis((1,5-dimethyl-1H-pyrazol-3-yl)(piperidin-4-yl)methanol) pentahydrochloride
Inchi Code
1S/2C11H19N3O.5ClH/c2*1-8-7-10(13-14(8)2)11(15)9-3-5-12-6-4-9;;;;;/h2*7,9,11-12,15H,3-6H2,1-2H3;5*1H
Clé InChI
CDXPNELWJHGHTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
oil