Key Documents
LIF458787013
Life Chemicals Inc.
1-[(2-methylphenyl)methyl]piperidin-4-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(2-methylbenzyl)-4-piperidinamine
Inchi Code
1S/C13H20N2/c1-11-4-2-3-5-12(11)10-15-8-6-13(14)7-9-15/h2-5,13H,6-10,14H2,1H3
Clé InChI
WFONBGLNOUINIL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid