Principaux documents
LIF448278285
Life Chemicals Inc.
2-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazole-5-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Numéro MDL:
Iupac Name
2-cyclopropyl-1H-benzimidazole-5-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)7-3-4-8-9(5-7)13-10(12-8)6-1-2-6/h3-6H,1-2H2,(H,12,13)(H,14,15)
Clé InChI
MUOXFPZUFVDVRB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid