Principaux documents
LIF448278278
Life Chemicals Inc.
3-(azetidine-3-sulfonyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.7
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(azetidin-3-ylsulfonyl)-4-methyl-4H-1,2,4-triazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N4O2S.ClH/c1-10-4-8-9-6(10)13(11,12)5-2-7-3-5;/h4-5,7H,2-3H2,1H3;1H
Clé InChI
UPTCKTBJMYPKTA-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid