Key Documents
LIF448278246
Life Chemicals Inc.
6-(tert-butyl)nicotinic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.68
Numéro MDL:
Iupac Name
6-(tert-butyl)nicotinic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO2.ClH/c1-10(2,3)8-5-4-7(6-11-8)9(12)13;/h4-6H,1-3H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
RVARPUFSHXZRTO-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid