Principaux documents
LIF444784538
Life Chemicals Inc.
diethyl (5-formylfuran-2-yl)phosphonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.17
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
diethyl 5-formyl-2-furylphosphonate
Inchi Code
1S/C9H13O5P/c1-3-12-15(11,13-4-2)9-6-5-8(7-10)14-9/h5-7H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
OENWRUJQHNQBRU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid