Key Documents
LIF444784231
Life Chemicals Inc.
4-((4-chlorophenyl)thio)butanoyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-[(4-chlorophenyl)sulfanyl]butanoyl chloride
Inchi Code
1S/C10H10Cl2OS/c11-8-3-5-9(6-4-8)14-7-1-2-10(12)13/h3-6H,1-2,7H2
Clé InChI
FBWIJTBWZFBUTB-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid