Key Documents
LIF444784166
Life Chemicals Inc.
2-(diethylamino)benzo[d]thiazol-6-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
222.31
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(diethylamino)benzo[d]thiazol-6-ol
Inchi Code
1S/C11H14N2OS/c1-3-13(4-2)11-12-9-6-5-8(14)7-10(9)15-11/h5-7,14H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
FMYKVNAXSVUEBU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid