Key Documents
LIF444784150
Life Chemicals Inc.
2-(piperidin-1-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1-piperidinylacetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13NO2.ClH/c9-7(10)6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-6H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
WKVJGLBBPPFCGD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid