Principaux documents
LIF432342009
Life Chemicals Inc.
5-Methyl-[1,2,4]triazole-3,4-diamine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.03
Numéro MDL:
Iupac Name
5-methyl-4H-1,2,4-triazole-3,4-diamine hydrobromide
Inchi Code
1S/C3H7N5.BrH/c1-2-6-7-3(4)8(2)5;/h5H2,1H3,(H2,4,7);1H
Clé InChI
MODVUHVPFJLRDH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid