Principaux documents
LIF432341954
Life Chemicals Inc.
6-oxaspiro[4.5]dec-9-ylamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.7
Numéro MDL:
Iupac Name
6-oxaspiro[4.5]decan-9-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H17NO.ClH/c10-8-3-6-11-9(7-8)4-1-2-5-9;/h8H,1-7,10H2;1H
Clé InChI
BUJYNMULMSPYHD-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid