Principaux documents
LIF432341728
Life Chemicals Inc.
(6-ethoxypyridin-3-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(6-ethoxy-3-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C8H12N2O/c1-2-11-8-4-3-7(5-9)6-10-8/h3-4,6H,2,5,9H2,1H3
Clé InChI
AMCRMLLUWGBHQF-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
liquid