Principaux documents
LIF432341704
Life Chemicals Inc.
1-(isochroman-3-yl)-N-methylmethanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.71
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(isochroman-3-yl)-N-methylmethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H15NO.ClH/c1-12-7-11-6-9-4-2-3-5-10(9)8-13-11;/h2-5,11-12H,6-8H2,1H3;1H
Clé InChI
LTTCBDIKDMATQU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
UA
Physical Form
solid